Naftaleno-2,3-dicarbonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Naphthalenedicarbonitrile, 2,3-Dicyanonaphthalene
OR963527-1G OR963527-5G
APOSOR963527-1GEA 63.8 EUR
APOSOR963527-1G APOSOR963527-5G
Naftaleno-2,3-dicarbonitrilo 98%
Naftaleno-2,3-dicarbonitrilo
Formula: C₁₂H₆N₂
MW: 178.1894 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059063
Núm. CAS: 22856-30-0