2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963530-1G OR963530-250MG
APOSOR963530-1GEA 237 EUR
APOSOR963530-1G APOSOR963530-250MG
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01830669
Núm. CAS: 115661-82-0