2,3-Dimetoxianilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963549-1G OR963549-5G
APOSOR963549-1GEA 0 EUR
APOSOR963549-1G APOSOR963549-5G
2,3-Dimetoxianilina 95%
2,3-Dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00180769
Núm. CAS: 6299-67-8