Boc-L-alaninal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963550-1G OR963550-5G
APOSOR963550-1GEA 0 EUR
APOSOR963550-1G APOSOR963550-5G
Boc-L-alaninal 95%
Boc-L-alaninal
Formula: C₈H₁₅NO₃
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00143786
Núm. CAS: 79069-50-4