Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963597-100G OR963597-25G
APOSOR963597-100GEA 400 EUR
APOSOR963597-100G APOSOR963597-25G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058296
Núm. CAS: 77300-48-2