Ácido 6-metoxi-2-naftoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
Ácido 6-metoxi-2-naftoico
Ácido 6-metoxi-2-naftoico
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Pto. de fusión: 192…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092750
Núm. CAS: 2471-70-7