2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Amino-4-methoxyphenyl)ethanone
OR963707-1G OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA 163 EUR
APOSOR963707-1G APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972112
Núm. CAS: 42465-53-2