2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Nitro-5-(pyrrolidin-1-yl)aniline
OR963708-1G OR963708-5G
APOSOR963708-1GEA 94.4 EUR
APOSOR963708-1G APOSOR963708-5G
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00545947
Núm. CAS: 289913-98-0