Glycyl-L-leucine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
OR963728-100G OR963728-25G
APOSOR963728-100GEA 430 EUR
APOSOR963728-100G APOSOR963728-25G
Glycyl-L-leucine 98%
Glycyl-L-leucine
Formula: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008127
Núm. CAS: 869-19-2