tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963784-100G OR963784-25G OR963784-5G
APOSOR963784-100GEA 451 EUR
APOSOR963784-100G APOSOR963784-25G APOSOR963784-5G
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080936
Núm. CAS: 136088-69-2