Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Cys(Mob)-OH, N-Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-cysteine
OR963796-25G OR963796-100G
APOSOR963796-25GEA 74.1 EUR
APOSOR963796-25G APOSOR963796-100G
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH
Formula: C₁₆H₂₃NO₅S
MW: 341.422 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038254
Núm. CAS: 18942-46-6