2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR963800-1G OR963800-250MG OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA 340 EUR
APOSOR963800-1G APOSOR963800-250MG APOSOR963800-5G
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12828094
Núm. CAS: 129053-70-9