2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963879-1G OR963879-250MG
APOSOR963879-1GEA 197 EUR
APOSOR963879-1G APOSOR963879-250MG
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864952
Núm. CAS: 343856-62-2