(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dimethoxycinnamonitrile
OR963888-1G OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA 161 EUR
APOSOR963888-1G APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001931
Núm. CAS: 6443-72-7