2-Chlorothionicotinamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963896-1G OR963896-5G
APOSOR963896-1GEA 132 EUR
APOSOR963896-1G APOSOR963896-5G
2-Chlorothionicotinamide 97%
2-Chlorothionicotinamide
Formula: C₆H₅ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659867
Núm. CAS: 1240596-59-1