2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963899-1G OR963899-250MG
APOSOR963899-1GEA 0 EUR
APOSOR963899-1G APOSOR963899-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406127
Núm. CAS: 1119280-68-0