N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-D-threonine, Boc-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR963919-100G OR963919-25G
APOSOR963919-100GEA 504 EUR
APOSOR963919-100G APOSOR963919-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine
Formula: C₉H₁₇NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037807
Núm. CAS: 55674-67-4