2-Furan-2-yl-ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963942-1G OR963942-250MG OR963942-5G
APOSOR963942-1GEA 219 EUR
APOSOR963942-1G APOSOR963942-250MG APOSOR963942-5G
2-Furan-2-yl-ethylamine 95%
2-Furan-2-ylethylamine
Formula: C₆H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113973
Núm. CAS: 1121-46-6