4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-β-naphthylamine
OR963955-100MG OR963955-1G OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA 168 EUR
APOSOR963955-100MG APOSOR963955-1G APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056592
Núm. CAS: 2764-95-6