ω-Hidroxiacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: ω-Hidroxiacetofenona, α-Hidroxiacetofenona
OR963976-100G
APOSOR963976-100GEA 125 EUR
APOSOR963976-100G
ω-Hidroxiacetofenona 95%
2-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 83…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041829
Núm. CAS: 582-24-1