2-Isocyanatoethyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963987-1G OR963987-25G OR963987-5G
APOSOR963987-1GEA 0 EUR
APOSOR963987-1G APOSOR963987-25G APOSOR963987-5G
2-Isocyanatoethyl acrylate 95%
2-Isocyanatoethyl acrylate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112219
Núm. CAS: 13641-96-8