N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR963991-1G OR963991-5G
APOSOR963991-1GEA 183 EUR
APOSOR963991-1G APOSOR963991-5G
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
N-alpha-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine
Formula: C₂₈H₃₀N₄O₆S
MW: 550,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065621
Núm. CAS: 139090-50-9