2-Metoxi-4-nitrobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963995-1G OR963995-5G
APOSOR963995-1GEA 147 EUR
APOSOR963995-1G APOSOR963995-5G
2-Metoxi-4-nitrobenzaldehído 95%
2-Metoxi-4-nitrobenzaldehído
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683052
Núm. CAS: 136507-15-8