2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964016-1G OR964016-5G
APOSOR964016-1GEA 219 EUR
APOSOR964016-1G APOSOR964016-5G
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061224
Núm. CAS: 873376-29-5