2-Methyl-4-piperidone hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964017-1G OR964017-250MG
APOSOR964017-1GEA 0 EUR
APOSOR964017-1G APOSOR964017-250MG
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride 95%
2-Methyl-4-piperidone hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669336
Núm. CAS: 13729-77-6