2-Metilquinoxalina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964038-100G OR964038-25G
APOSOR964038-100GEA 192 EUR
APOSOR964038-100G APOSOR964038-25G
2-Metilquinoxalina 98%
2-Metilquinoxalina
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006727
Núm. CAS: 7251-61-8