(R)-(-)-Methyl mandelate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D(-)-Glicolato de metilo
OR964083-100G
APOSOR964083-100GEA 84.1 EUR
APOSOR964083-100G
(R)-(-)-Methyl mandelate 98%
(R)-(-)-Methyl mandelate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064247
Núm. CAS: 20698-91-3