H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Amino-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR964107-1G
OR964107-5G
APOSOR964107-1GEA
112
EUR
APOSOR964107-1G
APOSOR964107-5G
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
H-DL-Phe(3-CN)-OH
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190.2 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00190859 Núm. CAS: 63999-80-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |