Metil 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolil éter 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964112-5G
APOSOR964112-5GEA 143 EUR
APOSOR964112-5G
Metil 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolil éter 95%
Metil 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolil éter
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090494
Núm. CAS: 120-15-0