Boc-D-norvaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964138-25G OR964138-5G
APOSOR964138-25GEA 85.7 EUR
APOSOR964138-25G APOSOR964138-5G
Boc-D-norvaline 97%
Boc-D-norvaline
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155638
Núm. CAS: 57521-85-4