N-Benzoyl-D-alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bz-D-Ala-OH
OR964163-25G OR964163-5G
APOSOR964163-25GEA 63.8 EUR
APOSOR964163-25G APOSOR964163-5G
N-Benzoyl-D-alanine 98%
N-Benzoyl-D-alanine
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063127
Núm. CAS: 17966-60-8