3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964166-1G
OR964166-250MG
APOSOR964166-1GEA
58
EUR
APOSOR964166-1G
APOSOR964166-250MG
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formula:
C₈H₇N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458369 Núm. CAS: 13570-00-8 |