D-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Pro-OEt hydrochloride, (R)-Ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR964185-5G
APOSOR964185-5GEA 104 EUR
APOSOR964185-5G
D-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
D-Proline ethyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191003
Núm. CAS: 131477-20-8