H-D-Lys(Z)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-Lys(Cbz)-OH, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-D-lysine, Nepsilon-Cbz-D-lysine, H-D-Lys(Z)-OH, Nepsilon-Carbobenzoxy-D-lysine
OR964205-100G
OR964205-25G
APOSOR964205-100GEA
400
EUR
APOSOR964205-100G
APOSOR964205-25G
H-D-Lys(Z)-OH 97%
H-D-Lys(Z)-OH
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280,324 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063120 Núm. CAS: 34404-32-5 |