N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR964218-100G OR964218-25G
APOSOR964218-100GEA 452 EUR
APOSOR964218-100G APOSOR964218-25G
N-Carbobenzoxy-D-threonine 97%
N-Carbobenzoxy-D-threonine
Formula: C₁₂H₁₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037808
Núm. CAS: 80384-27-6