Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR964229-25G
APOSOR964229-25GEA 111 EUR
APOSOR964229-25G
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico 97%
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014027
Núm. CAS: 10516-71-9