D-Leucine ethyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964283-25G OR964283-5G
APOSOR964283-25GEA 0 EUR
APOSOR964283-25G APOSOR964283-5G
D-Leucine ethyl ester hydrochloride 95%
D-Leucine ethyl ester hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO₂·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190936
Núm. CAS: 73913-65-2