Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Boc-N-methyl-L-norleucine
OR964309-1G
OR964309-5G
APOSOR964309-1GEA
137
EUR
APOSOR964309-1G
APOSOR964309-5G
Boc-N-Me-Nle-OH 97%
Boc-N-Me-Nle-OH
Formula:
C₁₂H₂₃NO₄ MW: 245.319 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153391 Núm. CAS: 117903-25-0 |