Methyl-N-acetyl-L-leucinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964340-1G OR964340-25G OR964340-5G
APOSOR964340-1GEA 102 EUR
APOSOR964340-1G APOSOR964340-25G APOSOR964340-5G
Methyl-N-acetyl-L-leucinate 95%
Methyl-N-acetyl-L-leucinate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038292
Núm. CAS: 1492-11-1