Boc-L-Cys-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid
OR964365-1G OR964365-25G OR964365-5G
APOSOR964365-1GEA 34.8 EUR
APOSOR964365-1G APOSOR964365-25G APOSOR964365-5G
Boc-L-Cys-OH 97%
Boc-L-Cys-OH
Formula: C₈H₁₅NO₄S
MW: 221.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065565
Núm. CAS: 20887-95-0