Fmoc-Bpa-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine, Fmoc-p-Bz-Phe-OH
OR964394-1G OR964394-5G
APOSOR964394-1GEA 68.3 EUR
APOSOR964394-1G APOSOR964394-5G
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fmoc-Bpa-OH
Formula: C₃₁H₂₅NO₅
MW: 491.543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151937
Núm. CAS: 117666-96-3