3,3-Dimetilbutiraldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 EUR
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Dimetilbutiraldehído 97%
3,3-Dimetilbutiraldehído
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042807
Núm. CAS: 2987-16-8