3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964406-5G
APOSOR964406-5GEA 140 EUR
APOSOR964406-5G
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
3,3-Dimethylindolin-2-one
Formula: C10H11NO
MW: 161,2004 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00158549
Núm. CAS: 19155-24-9