(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D-α-Hydroxyisocaproic acid, (R)-Leucic acid
OR964438-5G
APOSOR964438-5GEA 139 EUR
APOSOR964438-5G
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211263
Núm. CAS: 20312-37-2