(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol, NAP-226-90
OR964492-5G
APOSOR964492-5GEA 85.7 EUR
APOSOR964492-5G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656491
Núm. CAS: 139306-10-8