Acetyl-L-threonine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 EUR
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Formula: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,157 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037810
Núm. CAS: 17093-74-2