Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR964505-100G OR964505-25G OR964505-5G
APOSOR964505-100GEA 459 EUR
APOSOR964505-100G APOSOR964505-25G APOSOR964505-5G
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Formula: C₁₇H₂₃NO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038258
Núm. CAS: 35793-73-8