Boc-D-Glu-OMe
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR964508-1G OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA 154 EUR
APOSOR964508-1G APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Formula: C₁₁H₁₉NO₆
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076930
Núm. CAS: 55227-00-4