N-Acetyl-D-norvaline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964516-1G OR964516-25G OR964516-5G
APOSOR964516-1GEA 0 EUR
APOSOR964516-1G APOSOR964516-25G APOSOR964516-5G
N-Acetyl-D-norvaline 95%
N-Acetyl-D-norvaline
Formula: C₇H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151962
Núm. CAS: 57357-56-9