Z-D-Norleucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acid, Z-D-Nle-OH, Cbz-D-Nle-OH
OR964562-1G OR964562-25G OR964562-5G
APOSOR964562-1GEA 60.9 EUR
APOSOR964562-1G APOSOR964562-25G APOSOR964562-5G
Z-D-Norleucine 97%
Z-D-Norleucine
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063169
Núm. CAS: 15027-14-2